Få mere at vide
2-Mercaptophenol, 98+%
Artikelnummer. 10520184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10520184 5 g Glasflaske 5g
10512004 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10520184 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 385600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1121-24-0 | C6H6OS | 126,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-24-0
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.18
MDL nummer MFCD00040447
InChI nøgle VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
IUPAC navn 2-sulfanylphenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)S
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptophenol
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 20,0 °C
Farve Grøn til gul
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 40,0 °C (300,0 mmHg)
Flammepunkt 97 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SHC6H4OH
Brydningsindeks 1,6100 til 1,6120
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.22
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
Formel vægt 126.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptophenol
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.