Få mere at vide
2-Mercaptoisobutyrsyre, 90%, TRC
Artikelnummer. 30132733
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132733 10 g
30134269 1 g
30010857 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25340010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4695-31-2
Molekylær formel C4 H8 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 120.17
IUPAC navn 2-methyl-2-sulfanylpropansyre
SMIL CC(C)(S)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoisobutyric Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Formel vægt 120.0245