Få mere at vide
2-Mercaptoimidazol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptoimidazole |
| Smeltepunkt | 222 °C til 227 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 105775 |
| IUPAC navn | 1H-imidazol-2-thiol |
| Formel vægt | 100.14 |
| Procent renhed | ≥98% |