Få mere at vide
2-Mercaptoethylamin hydrochlorid, 97+%
Beskrivelse
En hæmmer af DMBA-inducerede brysttumorer2-Mercaptoethylaminhydrochlorid virker som en forløber i taurinbiosyntese og komponent af coenzym A. Det er involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser som ranitidin og nizatidin. Det fungerer som en modgift mod acetaminophenforgiftning. Yderligere bruges det til oral behandling af nefropatisk cystinose, strålingssygdom og forstyrrelser i cysteinudskillelse. Ud over dette tjener det som en antioxidant og en hæmmer af 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-inducerede tumorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En inhibitor af DMBA-inducerede brysttumorer2-Mercaptoethylaminhydrochlorid virker som en forløber i taurinbiosyntese og komponent af coenzym A. Det er involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser som ranitidin og nizatidin. Det fungerer som en modgift mod acetaminophenforgiftning. Yderligere bruges det til oral behandling af nefropatisk cystinose, strålingssygdom og forstyrrelser i cysteinudskillelse. Ud over dette tjener det som en antioxidant og en hæmmer af 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-inducerede tumorer.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, methanol og
dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptoethylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 65 °C til 69 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3590083 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2779 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, methanol og dimethylsulfoxid. |
| Formel vægt | 113.61 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptamine hydrochloride