Få mere at vide
2-Mercaptoethylamin hydrochlorid, 97+%
Artikelnummer. 11406977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406977 500 g 500g
11486967 25 g 25g
11496967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14377.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113,60 g/mol
En hæmmer af DMBA-inducerede brysttumorer2-Mercaptoethylaminhydrochlorid virker som en forløber i taurinbiosyntese og komponent af coenzym A. Det er involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser som ranitidin og nizatidin. Det fungerer som en modgift mod acetaminophenforgiftning. Yderligere bruges det til oral behandling af nefropatisk cystinose, strålingssygdom og forstyrrelser i cysteinudskillelse. Ud over dette tjener det som en antioxidant og en hæmmer af 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-inducerede tumorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En inhibitor af DMBA-inducerede brysttumorer2-Mercaptoethylaminhydrochlorid virker som en forløber i taurinbiosyntese og komponent af coenzym A. Det er involveret i fremstillingen af aktive farmaceutiske ingredienser som ranitidin og nizatidin. Det fungerer som en modgift mod acetaminophenforgiftning. Yderligere bruges det til oral behandling af nefropatisk cystinose, strålingssygdom og forstyrrelser i cysteinudskillelse. Ud over dette tjener det som en antioxidant og en hæmmer af 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-inducerede tumorer.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, methanol og
dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-57-0
Molekylær formel C2H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 113.60
MDL nummer MFCD00012904
InChI nøgle OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC navn 2-aminoethanthiol;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C
Mængde 500 g
Beilstein 3590083
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2779
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, methanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 113.61
Procent renhed ≥98%