Få mere at vide
2-Mercaptoethylsulfid, 90%
Artikelnummer. 12684937 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12684937 50 g Glasflaske 50g
12664937 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12684937 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125490500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3570-55-6
Molekylær formel C4H10S3
Molekylvægt (g/mol) 154.30
MDL nummer MFCD00004893
InChI nøgle KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
IUPAC navn 2-(2-sulfanylethylsulfanyl)ethanthiol
SMIL SCCSCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethyl sulfide
Smeltepunkt -11,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1830g/mL
Kogepunkt 135,0 °C til 136,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HSCH2CH2)2S
Brydningsindeks 1.594
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.183
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, toluen, kloroform, dioxan, carbon tetrachlorid
Formel vægt 154.32
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske