Få mere at vide
2-Mercaptoethanol, TRC
Artikelnummer. 30467179
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30467179 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30467179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225480100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Molekylær formel C2 H6 O S
Mængde 100 g
Synonym 2-Mercaptoethanol, 1-Hydroxy-2-mercaptoethane, 1-Mercapto-2-hydroxyethane, 2-Hydroxy-1-ethanethiol, 2-Hydroxyethanethiol, 2-Hydroxyethyl mercaptan, 2-ME, 2-Mercapto-1-ethanol, 2-Mercaptoethyl alcohol, 2-Sulfanylethan-1-ol, 2-Sulfanylethanol, 2BME, BME, Beta-mercapto, Beta-mercaptoethanol, Ethylene glycol, monothio-, Hydroxyethyl mercaptan, Mercaptoethanol, Monothioethylene glycol, Monothioglycol, NSC 3723, Thioethylene glycol, Thiomonoglycol, β-Hydroxyethanethiol, β-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercapto, β-Mercaptoethanol, β-met
InChI formel InChI=1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
SMIL OCCS
IUPAC navn 2-sulfanylethanol
Molekylvægt (g/mol) 78.133
Formel vægt 78.0139