Få mere at vide
2-Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 78.13 |
| Molekylær formel | HSCH2CH2OH |
| Kogepunkt | 157°C |
| Tæthed | 1.114 g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Thioethylene glycol, Thioglycol, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol |
| Smeltepunkt | <-50°C |
| Format | Standard |
| Produkttype | Mercaptoethanol |