Få mere at vide
2-Mercaptoethanesulfonic acid, sodium salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482312 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11482312 25 g
11452312 1 g
11462312 5 g
11472312 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11482312 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215160225
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19767-45-4
Molekylær formel C2H5NaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 164.169
InChI nøgle XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC navn natrium;2-sulfanylethansulfonat
SMIL C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanesulfonic acid, sodium salt
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.995
Mængde 25 g
Formel vægt 164.2
Fysisk form Pulver