Få mere at vide
2-Mercaptoethanesulfonsyre natriumsalt, 98%, analytisk standard
Artikelnummer. 15585106 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585106 25 g 25g
15575106 5 g 5g
15562745 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15585106 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443150250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1574.65 DKK
    1416.65 DKK / 25g
    Spare 158.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19767-45-4
Molekylær formel C2H5NaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 164.18
InChI nøgle XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC navn natrium;2-sulfanylethansulfonat
SMIL C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 til 102% min. (På tørret stof) (Iodometri)
Mængde 25 g
Merck Index 15,5979
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 164.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.