Få mere at vide
2-Mercaptoethan, sulfonsyre natriumsalt, 96%
Artikelnummer. 15496129
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496129 25 g 25g
15486129 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63989.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164,169 g/mol
2-Mercaptoethansulfonsyrenatriumsalt bruges som adjuvans i cancerkemoterapi, der involverer cyclophosphamid og ifosfamid. Det bruges som en antioxidant og cytobeskyttende middel i en lang række applikationer fra beskyttelse mod toksicitet af terapeutiske midler, såsom cyclophosphamid til forebyggelse af hjerneskade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptoethansulfonsyrenatriumsalt bruges som adjuvans i cancerkemoterapi, der involverer cyclophosphamid og ifosfamid. Det bruges som en antioxidant og cytobeskyttende middel i en lang række applikationer fra beskyttelse mod toksicitet af terapeutiske midler, såsom cyclophosphamid til forebyggelse af hjerneskade.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløseligt i methanol, DMSO (33 mg/ml) og ethanol (< 1 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19767-45-4
Molekylær formel C2H5NaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 164.169
MDL nummer MFCD00007535
InChI nøgle XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
PubChem CID 23662354
IUPAC navn natrium;2-sulfanylethansulfonat
SMIL C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt
Farve Hvid
Lineær formel HSCH2CH2SO3Na
Mængde 25 g
Beilstein 3657828
Merck Index 14,5909
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Også opløseligt i methanol, DMSO (33 mg/ml) og ethanol (<1 mg/ml).
Formel vægt 164.18
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver