Få mere at vide
2-Mercaptobenzyl alcohol, tech. 90%
Artikelnummer. 11342477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342477 25 g 25g
11322477 1 g 1g
11332477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11536.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4521-31-7 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4521-31-7
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.2
MDL nummer MFCD00014448
InChI nøgle FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzyl alcohol, 2-mercaptophenyl methanol, o-mercaptobenzyl alcohol, 2-sulfanylphenyl methanol, 2-mercaptobenzylalcohol, 2-hydroxymethyl thiophenol, benzenemethanol, 2-mercapto, hydroxymethylthiophenol, o-mercaptobenzylalcohol, acmc-1csoz
PubChem CID 138278
IUPAC navn (2-sulfanylphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzyl alcohol
Smeltepunkt 31°C to 32°C
Tæthed 1.21
Kogepunkt 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Like Rotten Eggs
Brydningsindeks 1.623
Mængde 25 g
Beilstein 2206253
Formel vægt 140.21
Procent renhed 90%
Grad Teknisk