Få mere at vide
2-Mercaptobenzyl alcohol, tech. 90%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptobenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 31°C to 32°C |
| Tæthed | 1.21 |
| Kogepunkt | 94°C to 96°C (0.2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Like Rotten Eggs |
| Brydningsindeks | 1.623 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2206253 |
| Formel vægt | 140.21 |
| Vis mere |