Få mere at vide
2-Mercaptobenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285170 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10285170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzoxazole
Navn note 99%
CAS 2382-96-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 192°C to 195°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5NOS
MDL nummer MFCD00005769
Mængde 25 g
Beilstein 27, 181
Synonym 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali
InChI nøgle FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
IUPAC navn 3H-1,3-benzoxazol-2-thion
Molekylvægt (g/mol) 151.18
PubChem CID 712377
Formel vægt 151.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver