Få mere at vide
2-Mercaptobenzoxazol, 98+%
Artikelnummer. 11429473
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429473 25 g 25g
11439473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12346.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151,183 g/mol
2-Mercaptobenzoxazol anvendes til overfladebehandling af materialer. Det bruges til beskyttelse af metaller mod korrosion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptobenzoxazol anvendes til overfladebehandling af materialer. Det bruges til beskyttelse af metaller mod korrosion.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2382-96-9
Molekylær formel C7H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 151.183
MDL nummer MFCD00005769
InChI nøgle FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
PubChem CID 712377
IUPAC navn 3H-1,3-benzoxazol-2-thion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzoxazole
Smeltepunkt 189°C to 194°C
Mængde 25 g
Beilstein 119483
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 151.19
Procent renhed ≥98%