Få mere at vide
2-Mercaptobenzothiazol, 97%
Artikelnummer. 10275921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275921 25 g Plastflaske 25g
10754933 5 g Glasflaske 5g
10526271 100 g Plastflaske 100g
10380114 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10275921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332050250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-30-4
Molekylær formel C7H5NS2
Molekylvægt (g/mol) 167.24
MDL nummer MFCD00005781
InChI nøgle YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC navn 3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzothiazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 172.0°C to 182.0°C
Farve Gul
Flammepunkt 243°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Opløselighedsinformation yellow solution
Formel vægt 167.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver