Få mere at vide
2-Mercaptobenzothiazol, 97%
Artikelnummer. 11498026
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498026 100 g 100g
11379589 10 g 10g
11408036 500 g 500g
11418036 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14086.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167,244 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Mercaptobenzothiazol anvendes til påvisning af ækvivalenspunktet i volumetri (kompleksometri) og til koncentrationsbestemmelser i kolorimetri. Det bruges også til fotometrisk bestemmelse af guld, cadmium, kobber, bly og palladium. Yderligere bruges det som metalbearbejdningsvæske, frostvæske, fedt, korrosionshæmmende middel og klæbemiddel. Det virker antibakterielt og svampedræbende. Det er også ansat i gummiindustrien som vulkaniseringsaccelerator. Det hæmmer dopamin beta-hydroxylase og biokorrosion i kølesystemer, især i papirindustrien. Udover dette bruges det som træbeskyttelsesmiddel og gummiadditiv.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, diethylether, benzen, carbontetrachlorid, alkali og alkaliske opløsninger. Lidt opløseligt i acetone, naphtha og iseddikesyre. Uopløseligt i vand og benzin.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-30-4
Molekylær formel C7H5NS2
Molekylvægt (g/mol) 167.244
MDL nummer MFCD00005781
InChI nøgle YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC navn 3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzothiazole
Smeltepunkt 178 °C til 182 °C
Tæthed 1.42
Flammepunkt 243 °C (469 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 119484
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,5868
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, diethylether, benzen, carbontetrachlorid, alkaliske og alkaliske opløsninger; Let opløselig i acetone, nafta og istidseddike; Uopløseligt i vand og benzin.
Formel vægt 167.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptobenzothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptobenzothiazole