Få mere at vide
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
Artikelnummer. 11418036
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2500g
500g
Artikelnummer. 11418036
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14086.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.244 g/mol
2-Mercaptobenzothiazol anvendes til påvisning af ækvivalenspunktet i volumetri (kompleksometri) og til koncentrationsbestemmelser i kolorimetri. Det bruges også til fotometrisk bestemmelse af guld, cadmium, kobber, bly og palladium. Yderligere bruges det som metalbearbejdningsvæske, frostvæske, fedt, korrosionshæmmende middel og klæbemiddel. Det virker antibakterielt og svampedræbende. Det er også ansat i gummiindustrien som vulkaniseringsaccelerator. Det hæmmer dopamin beta-hydroxylase og biokorrosion i kølesystemer, især i papirindustrien. Udover dette bruges det som træbeskyttelsesmiddel og gummiadditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptobenzothiazol anvendes til påvisning af ækvivalenspunktet i volumetri (kompleksometri) og til koncentrationsbestemmelser i kolorimetri. Det bruges også til fotometrisk bestemmelse af guld, cadmium, kobber, bly og palladium. Yderligere bruges det som metalbearbejdningsvæske, frostvæske, fedt, korrosionshæmmende middel og klæbemiddel. Det virker antibakterielt og svampedræbende. Det er også ansat i gummiindustrien som vulkaniseringsaccelerator. Det hæmmer dopamin beta-hydroxylase og biokorrosion i kølesystemer, især i papirindustrien. Udover dette bruges det som træbeskyttelsesmiddel og gummiadditiv.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, diethylether, benzen, carbontetrachlorid, alkali og alkaliske opløsninger. Lidt opløseligt i acetone, naphtha og iseddikesyre. Uopløseligt i vand og benzin.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-30-4
Molekylær formel C7H5NS2
Molekylvægt (g/mol) 167.244
MDL nummer MFCD00005781
InChI nøgle YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC navn 3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzothiazole
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Tæthed 1.42
Flammepunkt 243°C (469°F)
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 119484
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,5868
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline.
Formel vægt 167.25
Procent renhed 97%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.