Få mere at vide
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
Beskrivelse
2-Mercaptobenzothiazol anvendes til påvisning af ækvivalenspunktet i volumetri (kompleksometri) og til koncentrationsbestemmelser i kolorimetri. Det bruges også til fotometrisk bestemmelse af guld, cadmium, kobber, bly og palladium. Yderligere bruges det som metalbearbejdningsvæske, frostvæske, fedt, korrosionshæmmende middel og klæbemiddel. Det virker antibakterielt og svampedræbende. Det er også ansat i gummiindustrien som vulkaniseringsaccelerator. Det hæmmer dopamin beta-hydroxylase og biokorrosion i kølesystemer, især i papirindustrien. Udover dette bruges det som træbeskyttelsesmiddel og gummiadditiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Mercaptobenzothiazol anvendes til påvisning af ækvivalenspunktet i volumetri (kompleksometri) og til koncentrationsbestemmelser i kolorimetri. Det bruges også til fotometrisk bestemmelse af guld, cadmium, kobber, bly og palladium. Yderligere bruges det som metalbearbejdningsvæske, frostvæske, fedt, korrosionshæmmende middel og klæbemiddel. Det virker antibakterielt og svampedræbende. Det er også ansat i gummiindustrien som vulkaniseringsaccelerator. Det hæmmer dopamin beta-hydroxylase og biokorrosion i kølesystemer, især i papirindustrien. Udover dette bruges det som træbeskyttelsesmiddel og gummiadditiv.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, diethylether, benzen, carbontetrachlorid, alkali og alkaliske opløsninger. Lidt opløseligt i acetone, naphtha og iseddikesyre. Uopløseligt i vand og benzin.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptobenzothiazole |
| Smeltepunkt | 178°C to 182°C |
| Tæthed | 1.42 |
| Flammepunkt | 243°C (469°F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 119484 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Merck Index | 14,5868 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Mercaptobenzothiazole
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Mercaptobenzothiazole