Få mere at vide
2-Mercaptobenzothiazol, 97%
Artikelnummer. 11379589
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379589 10 g 10g
11498026 100 g 100g
11408036 500 g 500g
11418036 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11379589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14086.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167,244 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2-Mercaptobenzothiazol anvendes til påvisning af ækvivalenspunktet i volumetri (kompleksometri) og til koncentrationsbestemmelser i kolorimetri. Det bruges også til fotometrisk bestemmelse af guld, cadmium, kobber, bly og palladium. Yderligere bruges det som metalbearbejdningsvæske, frostvæske, fedt, korrosionshæmmende middel og klæbemiddel. Det virker antibakterielt og svampedræbende. Det er også ansat i gummiindustrien som vulkaniseringsaccelerator. Det hæmmer dopamin beta-hydroxylase og biokorrosion i kølesystemer, især i papirindustrien. Udover dette bruges det som træbeskyttelsesmiddel og gummiadditiv.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, diethylether, benzen, carbontetrachlorid, alkali og alkaliske opløsninger. Lidt opløseligt i acetone, naphtha og iseddikesyre. Uopløseligt i vand og benzin.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-30-4
Molekylær formel C7H5NS2
Molekylvægt (g/mol) 167.244
MDL nummer MFCD00005781
InChI nøgle YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC navn 3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzothiazole
Smeltepunkt 178 °C til 182 °C
Flammepunkt 243 °C (469 °F)
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Beilstein 119484
Merck Index 14,5868
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkali- og alkalicarbonatopløsninger
Formel vægt 167.25
Procent renhed 97%