Få mere at vide
2-Mercaptobenzothiazol, 95%
Artikelnummer. 10716531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716531 250 g Plastflaske 250g
10163460 10 g Glasflaske 10g
10494385 50 g Plastflaske 50g
10522141 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10716531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125452500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-30-4
Molekylær formel C7H5NS2
Molekylvægt (g/mol) 167.24
MDL nummer MFCD00005781
InChI nøgle YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
IUPAC navn 3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzothiazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 172,0 °C til 182,0 °C
Farve Gul
Flammepunkt 243 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (60 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,12 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkalier, opløselige i alkohol, acetone, benzen og kloroform
Formel vægt 167.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver