Få mere at vide
2-mercaptobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30472623
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30472623 5 g
1 options
Artikelnummer. 30472623 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2517005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzoic Acid
CAS 147-93-3
Molekylær formel C7 H6 O2 S
Mængde 5 g
Synonym 2-Mercaptobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-mercapto- (8CI), 2-Carboxybenzenethiol, 2-Carboxythiophenol, 2-Sulfanylbenzoic acid, 2-Thiosalicylic acid, NSC 2184, NSC 660640, o-Carboxythiophenol, o-Mercaptobenzoic acid, o-Sulfhydrylbenzoic acid, o-Thiosalicylic acid, Salicylic acid, 2-thio-, Thiophenol-2-carboxylic acid, Thiosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
SMIL OC(=O)c1ccccc1S
IUPAC navn 2-sulfanylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 154.19
Formel vægt 154.0089