missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Mercaptobenzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 1246817-70-8 |
| Molekylær formel | C7H2D4O2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Thiosalicylic Acid-d4, 2-Carboxybenzenethiol-d4, 2-Carboxythiophenol-d4, 2-Sulfanylbenzoic Acid-d4, Thiophenol-2-carboxylic Acid-d4, Thiosalicylic Acid-d4, o-Carboxythiophenol-d4, o-Sulfhydrylbenzoic Acid-d4, NSC 2184-d4, NSC 660640-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(S)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-sulfanylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.21 |
| Formel vægt | 158.034 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?