missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Mercaptobenzimidazole Zinc Salt, TRC

Artikelnummer. 30480449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480449 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2526185G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzimidazole Zinc Salt
CAS 3030-80-6
Molekylær formel 2 C7 H5 N2 S . Zn
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2C7H6N2S.Zn/c2*10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7;/h2*1-4H,(H2,8,9,10);/q;;+2/p-2
SMIL [Zn+2].[S-]c1nc2ccccc2[nH]1.[S-]c3nc4ccccc4[nH]3
IUPAC navn zinc;1H-benzimidazole-2-thiolate
Molekylvægt (g/mol) 363.795
Formel vægt 361.964
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.