Få mere at vide
2-Mercaptobenzimidazole Zinc Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptobenzimidazole Zinc Salt |
| CAS | 3030-80-6 |
| Molekylær formel | 2 C7 H5 N2 S . Zn |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H6N2S.Zn/c2*10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7;/h2*1-4H,(H2,8,9,10);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Zn+2].[S-]c1nc2ccccc2[nH]1.[S-]c3nc4ccccc4[nH]3 |
| IUPAC navn | zinc;1H-benzimidazole-2-thiolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.795 |
| Formel vægt | 361.964 |