Få mere at vide
2-Mercaptobenzimidazol, 98%
Artikelnummer. 10477320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10477320 5 g Glasflaske 5g
10487320 100 g Plastflaske 100g
10275170 250 g Plastflaske 250g
10397050 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10477320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125440050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-39-1
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00466107
InChI nøgle YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
PubChem CID 707035
SMIL S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 302 °C til 307 °C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 451 °C
Flammepunkt >250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 24, 119
Merck Index 15, 1084
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,6 g/L (23 °C). Andre opløseligheder: opløselige i acetone, ethylacetat og ethanol
IUPAC navn 1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
Formel vægt 150.2
Procent renhed 98%
Uopløseligt stof 0,3% maks. (i NaOH)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /