Få mere at vide
2-Mercaptobenzimidazol, 98%
Artikelnummer. 10397050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397050 1 kg Plastflaske 1kg
10477320 5 g Glasflaske 5g
10487320 100 g Plastflaske 100g
10275170 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10397050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125440010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-39-1
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00466107
InChI nøgle YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
PubChem CID 707035
SMIL S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 302 °C til 307 °C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 451 °C
Flammepunkt >250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 24, 119
Merck Index 15, 1084
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,6 g/L (23 °C). Andre opløseligheder: opløselige i acetone, ethylacetat og ethanol
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-1,3-benzodiazol-2-thion
Formel vægt 150.2
Procent renhed 98%
Uopløseligt stof 0,3% maks. (i NaOH)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /