Få mere at vide
2-Mercaptobenzimidazole, 98%
Artikelnummer. 10275170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10275170
Brand: Thermo Scientific Acros 125442500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-39-1
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00466107
InChI nøgle YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
PubChem CID 707035
SMIL S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 302°C to 307°C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 451°C
Flammepunkt >250°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 24, 119
Merck Index 15, 1084
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.6g/L (23°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and ethanol
IUPAC navn 1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
Formel vægt 150.2
Procent renhed 98%
Uopløseligt stof 0.3% max. (in NaOH)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /