Få mere at vide
2-Mercaptobenzimidazol, 97%
Description
2-Mercaptobenzimidazol anvendes som et antinedbrydningsmiddel. Det bruges til at beskytte gummi mod oxidation. Det anvendes også som et mellemprodukt i fremstillingen af rabeprazol. Yderligere finder det anvendelse i lægemidler mod spedalskhed i medicin. Ud over dette bruges det som et blegemiddel til kobberbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Mercaptobenzimidazol anvendes som et antinedbrydningsmiddel. Det bruges til at beskytte gummi mod oxidation. Det anvendes også som et mellemprodukt i fremstillingen af rabeprazol. Yderligere finder det anvendelse i lægemidler mod spedalskhed i medicin. Ud over dette bruges det som et blegemiddel til kobberbelægning.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercaptobenzimidazole |
| Smeltepunkt | 305 °C til 310 °C |
| Tæthed | 1.42 |
| Flammepunkt | >250 °C (487 °F) |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 119867 |
| Merck Index | 14,1082 |
| Synonym | 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.