Få mere at vide
2-Mercaptobenzimidazol, 97%
Artikelnummer. 11423917
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423917 100 g 100g
11389589 250 g 250g
11433917 500 g 500g
11443917 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18350.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mol
2-Mercaptobenzimidazol anvendes som et antinedbrydningsmiddel. Det bruges til at beskytte gummi mod oxidation. Det anvendes også som et mellemprodukt i fremstillingen af rabeprazol. Yderligere finder det anvendelse i lægemidler mod spedalskhed i medicin. Ud over dette bruges det som et blegemiddel til kobberbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptobenzimidazol anvendes som et antinedbrydningsmiddel. Det bruges til at beskytte gummi mod oxidation. Det anvendes også som et mellemprodukt i fremstillingen af rabeprazol. Yderligere finder det anvendelse i lægemidler mod spedalskhed i medicin. Ud over dette bruges det som et blegemiddel til kobberbelægning.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-39-1
Molekylær formel C7H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 150.20
MDL nummer MFCD00466107
InChI nøgle YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 707035
SMIL S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptobenzimidazole
Smeltepunkt 305°C to 310°C
Flammepunkt >250°C (487°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 119867
Merck Index 14,1082
Synonym 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol
IUPAC navn 1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
Formel vægt 150.2
Procent renhed 97%