Få mere at vide
2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.), 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180682
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10180682
Brand: Thermo Scientific Maybridge GK00437DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 758-08-7, 7664-41-7, 67-56-1
Molekylær formel C2H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 91.128
MDL nummer MFCD00068159
InChI nøgle GYXHHICIFZSKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptoacetamide, mercaptoacetamide, thioglycolamide, acetamide, 2-mercapto, thioglycolamide crude, usaf ha-3, acetamide, 2-mercapto-6ci,7ci,8ci,9ci, 2-mercaptoacetamide in solution nh3/meoh, thiolacetamide, a-mercaptoacetamide
PubChem CID 12961
IUPAC navn 2-sulfanylacetamide
SMIL C(C(=O)N)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.)
CAS min % 10.0, 7.0, 75.0
CAS Max % 12.0, 13.0, 83.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel SHCH2C(O)NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 91.13
Procent renhed 97%