missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Mercapto-succinic Acid diethyl ester, TRC

Artikelnummer. 30483098
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483098 250 mg
30477270 25 mg
30467511 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM726125250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23060-14-2
Molekylær formel C8 H14 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 206.26
Synonym 2-Mercaptosuccinic acid-diethyl ester, Butanedioic acid, 2-mercapto-, 1,4-diethyl ester (ACI), 1,4-Diethyl 2-mercaptobutanedioate (ACI), Butanedioic acid, mercapto-, diethyl ester (9CI), Succinic acid, mercapto-, diethyl ester (6CI, 8CI), 1,4-Diethyl 2-sulfanylbutanedioate, 2-Mercaptosuccinic acid diethyl ester, Diethyl 2-mercaptosuccinate, Diethyl 2-thiosuccinate, Diethyl mercaptosuccinate, Ethyl mercaptosuccinate
IUPAC navn diethyl 2-sulfanylbutanedioate
SMIL CCOC(=O)CC(S)C(=O)OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptosuccinic acid diethyl ester
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O4S/c1-3-11-7(9)5-6(13)8(10)12-4-2/h6,13H,3-5H2,1-2H3
Formel vægt 206.0613
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.