missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Mercapto-N-methyl-benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-N-methyl-benzamide |
| CAS | 20054-45-9 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | o-Mercapto-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CNC(=O)c1ccccc1S |
| IUPAC navn | N-methyl-2-sulfanylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.228 |
| Formel vægt | 167.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?