Få mere at vide
2-Mercapto-L-histidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-L-histidine |
| CAS | 2002-22-4 |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2S/c7-4(5(10)11)1-3-2-8-6(12)9-3/h2,4H,1,7H2,(H,10,11)(H2,8,9,12)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1c[nH]c(S)n1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(2-sulfanyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.22 |
| Formel vægt | 187.0415 |