missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Mercapto-L-histidine S-Carboxylic Acid Ethyl Ester Dihydrochloride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-L-histidine S-Carboxylic Acid Ethyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 909272-14-6 |
| Molekylær formel | C9 H13 N3 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Thiocarbonic Acid Ethyl Ester L-Histidine Dihydrochloride, Thiolcarbonic Acid O-Ethyl Ester 2-Mercaptohistidine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O4S/c1-2-16-9(15)17-8-11-4-5(12-8)3-6(10)7(13)14/h4,6H,2-3,10H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)Sc1nc(C[C@H](N)C(=O)O)c[nH]1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(2-ethoxycarbonylsulfanyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.282 |
| Formel vægt | 259.063 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?