missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Mercapto-L-histidine S-Carboxylic Acid Ethyl Ester Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30466292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466292 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM25301010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-L-histidine S-Carboxylic Acid Ethyl Ester Dihydrochloride
CAS 909272-14-6
Molekylær formel C9 H13 N3 O4 S
Mængde 10 mg
Synonym 2-Thiocarbonic Acid Ethyl Ester L-Histidine Dihydrochloride, Thiolcarbonic Acid O-Ethyl Ester 2-Mercaptohistidine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O4S/c1-2-16-9(15)17-8-11-4-5(12-8)3-6(10)7(13)14/h4,6H,2-3,10H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)Sc1nc(C[C@H](N)C(=O)O)c[nH]1
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(2-ethoxycarbonylsulfanyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 259.282
Formel vægt 259.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.