Få mere at vide
2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol |
| CAS | 36822-11-4 |
| Molekylær formel | C10H8N2OS |
| MDL nummer | MFCD00059166 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | OC1=NC(S)=NC(C2=CC=CC=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.25 |
| Procent renhed | 95% |