Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole, 96%
Artikelnummer. 11423747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423747 1 g 1g
11433747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423747 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A18211.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 4845-58-3
Molekylær formel C7H4N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 212.24
MDL nummer MFCD00041850
InChI nøgle QPOZGXKWWKLJDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2-thiol, 6-nitro-2-mercaptobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-nitrobenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-nitro, usaf ek-3991, 6-nitro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-benzothiazolinethione, 6-nitro, 2-benzothiazolethiol, 6-nitro
PubChem CID 947375
IUPAC navn 6-nitro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)SC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole
Smeltepunkt 250°C to 254°C
Mængde 1 g
Formel vægt 212.24
Procent renhed 96%