missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Mercapto-6,7-dimethyl-pteridin-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-6,7-dimethyl-pteridin-4-ol |
| CAS | 54030-51-2 |
| Molekylær formel | C8H8N4OS |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4OS/c1-3-4(2)10-6-5(9-3)7(13)12-8(14)11-6/h1-2H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| SMIL | Cc1nc2nc(S)nc(O)c2nc1C |
| IUPAC navn | 6,7-dimethyl-2-sulfanylpteridin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.24 |
| Formel vægt | 208.0419 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?