Få mere at vide
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole, TRC
Artikelnummer. 30180125
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180125 100 mg
30179870 50 mg
30179814 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220488100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6325-91-3
Molekylær formel C7H5N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 195.13
IUPAC navn 6-nitro-1H-benzimidazole-2-thiol
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2nc(S)[nH]c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
Formel vægt 195.0102