Få mere at vide
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole, 97%
Artikelnummer. 11446086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446086 5 g 5g
11456086 25 g 25g
11466086 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22358.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6325-91-3 | C7H5N3O2S | 195.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6325-91-3
Molekylær formel C7H5N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 195.20
MDL nummer MFCD00804727
InChI nøgle YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-nitrobenzimidazole, 5-nitro-2-benzimidazolethiol, 5-nitro-2-mercaptobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-nitro, 2-benzimidazolinethione, 5-nitro, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-nitro, 6-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-3-hydrobenzimidazole-2-thione
PubChem CID 3717598
IUPAC navn 5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-2-thione
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Smeltepunkt ∼273°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 172127
Formel vægt 195.2
Procent renhed 97%