Få mere at vide
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin, 98%
Beskrivelse
Ved at bruge 2-mercapto-5-n-propylpyrimidin (MPP) som dækningsligander blev kobbernanoclusters med forskellige kernestørrelser fremstillet ved hjælp af en kemisk reduktionsmetode. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin finder anvendelse som middel til at syntetisere enantiomert berigede forbindelser. Anvendes som lugtstof til at hjælpe med at opdage naturgaslækager. Som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ved at bruge 2-mercapto-5-n-propylpyrimidin (MPP) som dækningsligander blev kobbernanoclusters med forskellige kernestørrelser fremstillet ved hjælp af en kemisk reduktionsmetode. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin finder anvendelse som middel til at syntetisere enantiomert berigede forbindelser. Anvendes som lugtstof til at hjælpe med at opdage naturgaslækager. Som mellemprodukt i organiske synteser.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine |
| Smeltepunkt | 207 °C til 211 °C |
| Mængde | 25 g |
| IUPAC navn | 5-propyl-1,2-dihydropyrimidin-2-thion |
| Formel vægt | 154.24 |
| Procent renhed | 98% |