Få mere at vide
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11352249
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352249 5 g 5g
11342249 1 g 1g
11362249 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27239.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 52767-84-7 | C7H10N2S | 154,23 g/mol
Ved at bruge 2-mercapto-5-n-propylpyrimidin (MPP) som dækningsligander blev kobbernanoclusters med forskellige kernestørrelser fremstillet ved hjælp af en kemisk reduktionsmetode. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin finder anvendelse som middel til at syntetisere enantiomert berigede forbindelser. Anvendes som lugtstof til at hjælpe med at opdage naturgaslækager. Som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ved at bruge 2-mercapto-5-n-propylpyrimidin (MPP) som dækningsligander blev kobbernanoclusters med forskellige kernestørrelser fremstillet ved hjælp af en kemisk reduktionsmetode. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin finder anvendelse som middel til at syntetisere enantiomert berigede forbindelser. Anvendes som lugtstof til at hjælpe med at opdage naturgaslækager. Som mellemprodukt i organiske synteser.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52767-84-7
Molekylær formel C7H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 154.23
MDL nummer MFCD07777095
InChI nøgle YZFGTZRDMRKBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-propylpyrimidine-2-thiol, 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine, pubchem9576, 5-propylpyrimidine-2 1h-thione
PubChem CID 12356156
SMIL CCCC1=CNC(=S)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Smeltepunkt 207 °C til 211 °C
Mængde 5 g
IUPAC navn 5-propyl-lH-pyrimidin-2-thion
Formel vægt 154.24
Procent renhed 98%