Få mere at vide
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol, 98%
Artikelnummer. 11399589
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399589 5 g 5g
11453494 25 g 25g
11463494 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11192.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27231-36-3 | C8H8N2S | 164,23 g/mol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol anvendes som et additiv i flydende paraffin. Og også brugt i elektrokemiske teknikker, korrosionsinhibitorer til stål under stærkt sure forhold og påpegede, at effektiviteten af den heterocykliske forbindelse kan være tæt forbundet med dens molekylære struktur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol anvendes som et additiv i flydende paraffin. Og også brugt i elektrokemiske teknikker, korrosionsinhibitorer til stål under stærkt sure forhold og påpegede, at effektiviteten af den heterocykliske forbindelse kan være tæt forbundet med dens molekylære struktur.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27231-36-3
Molekylær formel C8H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 164.23
MDL nummer MFCD00010617
InChI nøgle CWIYBOJLSWJGKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-2 3h-thione, 5-methyl-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methyl-2-benzimidazolethiol, 5-methyl-2-mercaptobenzimidazole, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methyl, 1,3-dihydro-5-methyl-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methyl-1h-benzoimidazole-2-thiol, 5-methylbenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 712373
IUPAC navn 5-methyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion
SMIL CC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 5083
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 164.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercapto-5-methylb