Få mere at vide
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 99%
Artikelnummer. 11429297
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429297 250 g 250g
11419297 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21355.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 29490-19-5 | C3H4N2S2 | 132.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29490-19-5
Molekylær formel C3H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 132.20
MDL nummer MFCD00038349
InChI nøgle FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 2-methyl-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, d2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-methyl, cefazolin impurity e, pubchem9932, acmc-1cbwn
PubChem CID 1810203
IUPAC navn 5-methyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMIL CC1=NNC(=S)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 182°C to 185°C
Mængde 250 g
Beilstein 606663
Formel vægt 132.21
Procent renhed 99%