Få mere at vide
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 99%
Artikelnummer. 11419297
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419297 50 g 50g
11429297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21355.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 29490-19-5 | C3H4N2S2 | 132.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29490-19-5
Molekylær formel C3H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 132.20
MDL nummer MFCD00038349
InChI nøgle FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 2-methyl-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, d2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-methyl, cefazolin impurity e, pubchem9932, acmc-1cbwn
PubChem CID 1810203
IUPAC navn 5-methyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMIL CC1=NNC(=S)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 182°C to 185°C
Mængde 50 g
Beilstein 606663
Formel vægt 132.21
Procent renhed 99%