Få mere at vide
2-Mercapto-5-methoxybenzoic Acid (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 16807-37-7 |
| Molekylær formel | C8 H8 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-11-5-2-3-7(12)6(4-5)8(9)10/h2-4,12H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | COc1ccc(S)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methoxy-2-sulfanylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vægt | 184.0194 |