Få mere at vide
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol, 99%
Beskrivelse
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol anvendes til fremstilling af COX-2-hæmmere. Det anvendes også til fremstilling af forbindelser, såsom 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol og 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxid)-1-oxidimid]-benzimid)-benzimidazol-l-sulfonyl]-methyl]. Ydermere fungerer det som en hetercocyklisk byggesten og fungerer som et mellemprodukt af lægemidlet omeprazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol anvendes til fremstilling af COX-2-hæmmere. Det anvendes også til fremstilling af forbindelser, såsom 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol og 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxid)-1-oxidimid]-benzimid)-benzimidazol-l-sulfonyl]-methyl]. Ydermere fungerer det som en hetercocyklisk byggesten og fungerer som et mellemprodukt af lægemidlet omeprazol.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole |
| Smeltepunkt | 255 °C til 259 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3605123 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid. Let opløselig i methanol. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 5-methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-thion |
| Formel vægt | 180.23 |
| Procent renhed | 99% |