Få mere at vide
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol, 99%
Artikelnummer. 11458957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458957 5 g 5g
11468957 25 g 25g
11478957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20570.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180,23 g/mol
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol anvendes til fremstilling af COX-2-hæmmere. Det anvendes også til fremstilling af forbindelser, såsom 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol og 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxid)-1-oxidimid]-benzimid)-benzimidazol-l-sulfonyl]-methyl]. Ydermere fungerer det som en hetercocyklisk byggesten og fungerer som et mellemprodukt af lægemidlet omeprazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol anvendes til fremstilling af COX-2-hæmmere. Det anvendes også til fremstilling af forbindelser, såsom 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol og 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxid)-1-oxidimid]-benzimid)-benzimidazol-l-sulfonyl]-methyl]. Ydermere fungerer det som en hetercocyklisk byggesten og fungerer som et mellemprodukt af lægemidlet omeprazol.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37052-78-1
Molekylær formel C8H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 180.23
MDL nummer MFCD00134581
InChI nøgle KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
SMIL COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Smeltepunkt 255 °C til 259 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3605123
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid. Let opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
IUPAC navn 5-methoxy-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-thion
Formel vægt 180.23
Procent renhed 99%