Få mere at vide
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476968
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476968 1 g 1g
15486968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15476968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60501.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136547-17-6
Molekylær formel C5H3F3N2S
Molekylvægt (g/mol) 180.148
MDL nummer MFCD00115113
InChI nøgle HDGJASCXBNRLGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl pyrimidine-2-thiol, 4-trifluoromethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-mercapto-4-trifluoromethyl pyrimidine, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-3-hydropyrimidine-2-thione, 4-trifluoromethyl-3h-pyrimidine-2-thione, zlchem 646, pubchem17679
PubChem CID 1240105
IUPAC navn 6-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidine-2-thione
SMIL C1=C(NC(=S)N=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smeltepunkt 164°C to 166°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 180.15
Procent renhed 96%